Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Liner für 3 mm-Röhrchen aus FEP
Bietet eine kontaminationsfreie Umgebung für NMR-Untersuchungen, in der korrosive chemische Verbindungen wie Fluorwasserstoffsäure, Ammoniumbifluorid und konzentrierte Hydroxidlösungen vorhanden sind. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ FEP-Probenröhrcheneinsätze mit 3 mm sind mit Wilmad 7 in. NMR-Röhrchen kompatibel.
18.35 CHF - 22.70 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 202 mm |
---|---|
Material | FEP |
Produkttyp | Röhrcheneinlage |
Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15358698
|
Bel-Art™
66000-0371 |
1,95 mm | 1,50 mm | N/A | ||||||
15368698
|
Bel-Art™
66000-0571 |
3,65 mm | 3,15 mm |
22.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die dünnwandige Bauweise mit rundem Boden minimiert Füllfaktorverluste
- NonrigidStraighten beim Einsetzen in das Probenröhrchen.
- PTFE-Stopfen ist im Lieferumfang jedes Einsatzes enthalten.
- Nicht empfohlen für Studien mit erhöhten Temperaturen.
Spezifikation
202 mm | |
FEP | |
Röhrcheneinlage | |
8 in. |