Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Liner für 3 mm-Röhrchen aus FEP
Bietet eine kontaminationsfreie Umgebung für NMR-Untersuchungen, in der korrosive chemische Verbindungen wie Fluorwasserstoffsäure, Ammoniumbifluorid und konzentrierte Hydroxidlösungen vorhanden sind. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ FEP-Probenröhrcheneinsätze mit 3 mm sind mit Wilmad 7 in. NMR-Röhrchen kompatibel.
Marke: Bel-Art™ 66000-0371
Beschreibung
- Die dünnwandige Bauweise mit rundem Boden minimiert Füllfaktorverluste
- NonrigidStraighten beim Einsetzen in das Probenröhrchen.
- PTFE-Stopfen ist im Lieferumfang jedes Einsatzes enthalten.
- Nicht empfohlen für Studien mit erhöhten Temperaturen.
Spezifikation
202 mm | |
Röhrcheneinlage | |
1,50 mm | |
6003 |
FEP | |
1,95 mm | |
8 in. |