Learn More
Bel-Art™ Suprasil Offset Nitrogen Dewar Flask for Bruker
Für Hohlräume mit begrenztem Platz zwischen dem Behälter und der Antriebswelle für die Blende. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Suprasil Offset Dewar Stickstoffkolben bieten eine praktische Alternative zu VT-Systemen für Studien bei 77 K und sind um das Reservoir herum versilbert.
Marke: Bel-Art™ 66000-0087
Beschreibung
- 150 ml-Kolben hält nach der Befüllung 30 Minuten lang
- Kompatibel mit Bruker™ X-Band Hohlraum
Spezifikation
Bruker X-Band-Kavität | |
Dewar-Behälter | |
150 ml |
Für Studien bei 77 K | |
Gehäuse WG-853-B-Q |