Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 2,5 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 26303-012101
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC-Säulen eignen sich für die schnelle und effiziente Analyse von kleineren organischen Molekülen wie Nukleotiden und organischen Säuren. Diese leistungsstarken Anionenaustausch-Säulen mit quarternären Aminen sind für wässrige und mobile Phasen mit niedrigem pH sehr stabil. Hypersil GOLD SAX LC-Säulen basieren auf hochreinem Silika, das mit einem Ionenaustausch-Liganden verbunden ist, und bieten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung | |
0,25 ml/min | |
10 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Quaternäres Amin | |
Silika | |
Ionenaustausch | |
Ionenaustausch |
2.1 mm | |
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
Hypersil GOLD | |
3 % | |
Ja | |
Vorsäulenkassette, 4/Pckg. |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.