Learn More
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Lager oder Transportbehälter aus HDPE. Für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 5 l |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,32 gal. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Weithalsbehälter |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 110 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung oder Transport von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Menge | Stück |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur