Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can Artikelnummer.: 10390431
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Artikelnummer. 10390431 Alle ansehen Bürkle Produkte
5 l, 290 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
20 L
30 L
Tiefe (metrisch):
290 mm
310 mm
365 mm
Artikelnummer. 10390431
Marke: Buerkle™ 04310005
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wide-necked canister with extremely wide filling opening, easy to clean on the inside, which is particularly important when storing sensitive substances.
  • Die breite Einfüllöffnung ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Tragegriffe und ein Schraubdeckel garantieren einen sicheren und bequemen Transport
  • Kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden
  • Hergestellt aus transparentem HDPE
  • UV-stabil
  • Selbstklebende blaue Liter-Graduierung und Zapfhähne als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität Suitable for foodstuffs
Verschlussfarbe Blue
Verschlussgröße 88 mm
Verschlusstyp Schraube
Farbe Transparent
Tiefe (metrisch) 290 mm
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel, sicheren und bequemen Transport, wird als Sedimentierkanister verwendet
Graduierungen Liter scale available separately
Höhe (metrisch) mit Verschluss 280 mm
Enthält Tragegriffe, Schraubdeckel
Material HDPE
Mouth Style Wide
Flaschenhalstyp Weit
Produkttyp Kanister
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 130 mm
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can >