Learn More
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß
Vollständige und rückstandsfreie Entleerung. Buerkle™ weiße Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss sind lichtundurchlässig, sterilisierbar und für Lebensmittel geeignet.
0.70 CHF - 5.20 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Verschlussfarbe | Weiß |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rund |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15365607
|
Buerkle™
6214-0012 |
12 mL |
0.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11837852
|
Buerkle™
6214-0025 |
25 mL |
0.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11847852
|
Buerkle™
6214-0060 |
60 ml |
1.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11878272
|
Buerkle™
6214-0090 |
90 ml |
1.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11857852
|
Buerkle™
6214-0125 |
125 mL |
1.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11857792
|
Buerkle™
6214-0250 |
250 mL |
2.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11867852
|
Buerkle™
6214-0600 |
625 ml |
2.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15336438
|
Buerkle™
6214-1000 |
1000 mL |
5.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.- Lichtundurchlässig
- Geeignet für Lebensmittel
- Sterilisierbar
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Schraubkappe |
Weiß | |
Rund |