Learn More
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Beschreibung
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
- Lichtundurchlässig
- Geeignet für Lebensmittel
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 12 mL |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Menge | 1 |
Gewicht (metrisch) | 0,32 kg |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Topsellers transport echantillons
DateigrößeVersion: 486.9 kB
Topsellers sample transport
DateigrößeVersion: 484.9 kB
Topsellers probentransport
DateigrößeVersion: 486.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss, weiß >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur