Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ beschriftbarer, stehender Thio-Probenbeutel
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren.
54.00 CHF - 436.72 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Verschlusstyp | Tape and Wire |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polyethylene |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30281137
|
Whirl-Pak™
B01402WA |
7,25 in. | 2,50 mil | 4 oz. |
436.72 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11757954
![]() |
Whirl-Pak™
B01402WA |
7,25 in. | 2,50 mil | 4 oz. | N/A | ||||||
11787954
![]() |
Whirl-Pak™
B01403WA |
9 in. | 3 mil | 10 oz. | N/A | ||||||
Beschreibung
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren
- Der spezielle Einsatz an der Unterseite des Beutels wird abgeflacht, wenn Wasser in den Beutel gegeben wird. Dadurch kann dieser vollständig von selbst aufstehen.
- Es ist kein Gestell oder eine andere Halterung erforderlich, um den Beutel aufrecht zu halten.
- Vergessen Sie das Waschen und Sterilisieren von Glasflaschen und das Entsorgen teurer Fläschchen.
- Steril und unzerbrechlich
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Sterile | |
100/Pk. | |
Plastic | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C |
Tape and Wire | |
Polyethylene | |
Yes | |
Cardboard | |
25 Beutel/Verpackung, 100 Beutel/Karton | |
-320°F to +180°F | |
Stehender Beutel |