Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ beschriftbarer, stehender Thio-Probenbeutel
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren.
Marke: Whirl-Pak™ B01402WA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren
- Der spezielle Einsatz an der Unterseite des Beutels wird abgeflacht, wenn Wasser in den Beutel gegeben wird. Dadurch kann dieser vollständig von selbst aufstehen.
- Es ist kein Gestell oder eine andere Halterung erforderlich, um den Beutel aufrecht zu halten.
- Vergessen Sie das Waschen und Sterilisieren von Glasflaschen und das Entsorgen teurer Fläschchen.
- Steril und unzerbrechlich
Spezifikation
Not Autoclavable | |
118 mL | |
Clear with White Block | |
Polyethylene | |
0,064 mm | |
Yes | |
Cardboard | |
25 Beutel/Verpackung, 100 Beutel/Karton | |
-320°F to +180°F | |
2,50 mil | |
7,25 in. | |
3 in. | |
Stehender Beutel |
4 oz. | |
Tape and Wire | |
Single-use | |
Sterile | |
4 oz. | |
100/Pk. | |
Plastic | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C | |
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 in.) | |
18,5 cm | |
7,5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ beschriftbarer, stehender Thio-Probenbeutel > 100 ml; 3 x 7,25 in. (7,5 x 18,5 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur