Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing Perforated
Sterile sampling bag with perforated top.
Marke: LABPLAS EPR-3570
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Twirl'Em Writing Perforated
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Perforated top
- Dimensions: 89 x 178 mm
- Thickness: 76.2 μm
Spezifikation
Sample Bag | |
Clear with White Block | |
Sterile | |
Yes | |
89 x 178 mm | |
89 mm | |
178 mm |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
76.2 μm | |
3 mil. | |
3.5 in. | |
7 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Twirl'Em Writing Perforated >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur