Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Marke:  Socorex™ 371.16100
Artikelnummer. 11877283
  • 74.30 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
100 mm
Injektionsnadel
16 g
1,6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl > Gauge: 16G; Länge: 100 mm