Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Gewinde, ohne Verschlüsse
Optimal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand wichtiger Proben.
204.00 CHF - 925.00 CHF
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Versand
Skala Nein
Anzahl pro Karton 12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussgröße Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12633365
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W986314NG
13 bis 425 1.73 Zoll
204.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12603375
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W986319NG
20-400 2.55 Zoll
925.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Messskala
  • Braune Fläschchen bestehen aus Glas des Typs I für lichtempfindliche Materialien
  • Konische Innenböden bieten eine vollständige Abflussmöglichkeit nach unten für eine maximale Probenentnahme
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Versand
12
Schraubverschluss
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
Borosilikatglas
Nein
Konisch V
12er-Karton