Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Gewinde, ohne Verschlüsse
Optimal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand wichtiger Proben.
Marke:  DWK Life Sciences W986319NG
878.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12603375
  • 925.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Messskala
  • Braune Fläschchen bestehen aus Glas des Typs I für lichtempfindliche Materialien
  • Konische Innenböden bieten eine vollständige Abflussmöglichkeit nach unten für eine maximale Probenentnahme
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Versand
2.55 Zoll
Konisch V
65 mm
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
20 mm
5.0 ml
Nein
12
Schraubverschluss
12er-Karton
20-400