Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Gewinde, ohne Verschlüsse
Optimal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand wichtiger Proben.
Marke: DWK Life Sciences W986314NG
183.27 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Messskala
- Braune Fläschchen bestehen aus Glas des Typs I für lichtempfindliche Materialien
- Konische Innenböden bieten eine vollständige Abflussmöglichkeit nach unten für eine maximale Probenentnahme
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Versand | |
1.73 Zoll | |
Konisch V | |
44 mm | |
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I |
13 mm | |
1.0 ml | |
Nein | |
12 | |
Schraubverschluss | |
12er-Karton | |
13 bis 425 |