Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
122.00 CHF - 234.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben |
Skala | Nein |
Modell | Konisch V |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12693355
|
DWK Life Sciences
W986212NG |
0,3 ml | 32 mm | 12 mm | 0,1 dr. |
188.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12603365
|
DWK Life Sciences
W986213NG |
0,3 ml | 32 mm | 13 mm | 0,1 dr. |
122.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11576295
|
DWK Life Sciences
W986216NG |
2 ml | 40 mm | 20 mm | 0.5 dr. |
224.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11586295
|
DWK Life Sciences
W986219NG |
5 ml | 61 mm | 20 mm | 1.4 dr. |
234.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12663355
|
DWK Life Sciences
W986211NG |
0,1 mL | 32 mm | 12 mm | 0,027 dr. |
143.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12643365
|
DWK Life Sciences
W986214NG |
1 ml | 41 mm | 13 mm | 0.3 dr. |
139.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10531042
|
DWK Life Sciences
W986217NG |
3 ml | 46 mm | 20 mm | 0.8 dr. |
225.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
- Ohne Messskala
- Klarglasfläschchen aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Konische Innenböden bieten eine vollständige Abflussmöglichkeit nach unten für eine maximale Probenentnahme
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben | |
Konisch V | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | |
Nein | |
Bördelverschluss |