Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
Marke: DWK Life Sciences W986211NG
135.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
- Ohne Graduierung
- Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
- Die Böden mit konischem Innenteil sind für eine vollständige Entleerung und damit eine maximale Probenrückgewinnung konzipiert
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spezifikation
0,196 in. | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | |
Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben | |
Konisch V | |
Bördelverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
5 mm | |
12 mm | |
0,1 mL | |
Nein | |
0,027 dr. | |
32 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14