Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber/Absorber-Rohr
Für die Arsenanalyse mit der kolorimetrischen Silber-Diethyldithiocarbamat (SDDC)-Methode
Marke: DWK Life Sciences 180034
91.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch die Konstruktion entfallen Kugelschliffkugel und -schale als Verbindung der Scrubber- und der Absorberkomponente
- Das montierte Gerät ist freistehend und einfach zu bedienen
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
Anwendungen:
Für die Arsenanalyse
Spezifikation
Wäscher/Absorber-Röhrchen | |
Für die Arsenanalyse mit der Silber-Diethyldithiocarbamat-Methode | |
Borosilikatglas | |
1/Karton |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber/Absorber-Rohr > Scrubber-/Absorber-Rohr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur