Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber-Absorber-Rohr in einem Stück
Geänderte Version der Katalognummer 180020 für die Arsinus-Analyse
Marke:  DWK Life Sciences 180024
112.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12425482
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kein umständliches Verbinden von Kugelschliffkugel und -schale mehr, um Scrubber und Absorber-Rohr zu verbinden; konform mit ASTM/USP und EPA-Spezifikationen
  • Das freistehende System verfügt über ein Standard-Konus 24/40 Klardichtringgelenk
  • Aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Erfordernisse der Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wäscher/Absorber-Röhrchen
Für die Arsenanalyse
Borosilikatglas
1/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber-Absorber-Rohr in einem Stück > Scrubber-/Absorber-Rohr