Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Kuderna-Dänisch (KD)-Verdampfungskonzentrator mit Clear-Seal™ Schliffen
Zur Aufkonzentration von Spurenmengen von Analyten in organischem Lösungsmittel
Marke:  DWK Life Sciences 297883
363.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12498932
  • 437.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Clear-Seal Schliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kuderna-Dänisch (KD)-Verdampfungskonzentrator
Clear-Seal Schliff
Aufkonzentration von Spurenmengen von Analyten in organischem Lösungsmittel
ASTM E 438
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Kuderna-Dänisch (KD)-Verdampfungskonzentrator mit Clear-Seal™ Schliffen > Kuderna-Dänisch (KD)-Verdampfungskonzentrator mit Clear-Seal Schliffen