Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verdampferkolben
Zur Aufkonzentration von Spurenmengen von Analyten in organischem Lösungsmittel
Marke:  DWK Life Sciences 297825
117.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12488932
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 24/40 oberer und 19/22 unterer Clear-Seal Schliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verdampferkolben
16,9 oz.
Aufkonzentration von Spurenmengen von Analyten in organischem Lösungsmittel
500 ml
24/40 oberer und 19/22 unterer Clear-Seal Schliff
ASTM E 438
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Verdampferkolben > Kolben mit 24/40 oberem und 19/22 unterem Clear-Seal Schliff; 500 ml