Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Drei-Kugel-Snyder-Säule
Zur Aufkonzentration von Spurenmengen von Analyten in organischem Lösungsmittel
Marke:  DWK Life Sciences 384353
169.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12431561
  • 204.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 24/40 Clear-Seal Schliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Drei-Kugel-Snyder-Säule
24/40 Clear-Seal Schliff
Aufkonzentration von Spurenmengen von Analyten in organischem Lösungsmittel
ASTM E 438
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Drei-Kugel-Snyder-Säule > Drei-Kugel-Snyder-Säule; mit 24/40 Clear-Seal Schliffen; 270 mm