Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File ohne Verschlusskappen
Verpackung in unterteilten Tabletts, ohne Verschlüsse
Marke:  DWK Life Sciences 224814
161.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13171803
  • 191.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Partitionierte Tabletts bieten eine einfache Möglichkeit, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen zu lagern.
  • Autoklavierbar
  • Klarglas- oder Braunglasfläschchen
    • Klarglasfläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
    • Braunglasfläschchen aus Borosilikatglas zum Schutz lichtempfindlicher Produkte
    Bestellinformation
    Kappen separat erhältlich
    Compliance
    Klarglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 und ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.Braunglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 an Lichtdurchlässigkeit.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Bernsteinfarben
    Borosilikatglas
    Schraube
    Autoklavierbar
    60 mm
    Probenröhrchen für Laborordner
    17 mm
    8.0 ml
    2,2 dr.
    Schraubverschluss
    USP-Typ I
    M-T File™ und Fläschchengestell
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File ohne Verschlusskappen > 8 ml; bernsteinfarben; 15-425; 17 x 60 mm