Learn More
DWK Life Sciences EPA-Fläschchen aus Glas
Auswahl zwischen transparenten oder braunen Fläschchen aus Borosilikatglas
292.00 CHF - 314.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 40 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10701824
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225315
USP-Typ I Bernsteinfarbig
314.00 CHF
72 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10144222
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
225310
USP-Typ I, ASTM E438, Typ I Durchsichtig
292.00 CHF
72 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 40 ml Füllvolumen
  • GPI-Gewinde, 24-400
Optimal für den Einsatz mit Wasserproben gemäß der US-amerikanischen EPA 40CFR136 Richtlinie zur Einrichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Verschmutzungen.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Silikon
28 mm
40 ml
3,77 in.
Schraube
96 mm
1,1 in.
Borosilikatglas
Zur Verwendung in Wasserproben
Oben offene Schraubverschlüsse mit 10 mm TFE und 90 mm Silikonseptum
1,35 oz.