Learn More
DWK Life Sciences EPA-Fläschchen aus Glas
Auswahl zwischen transparenten oder braunen Fläschchen aus Borosilikatglas
Marke:  DWK Life Sciences 225310
256.84 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10144222
  • 292.00 CHF / 72 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Oben offene Schraubverschlüsse mit 10 mm TFE und 90 mm Silikonseptum
Beschreibung
Beschreibung
  • 40 ml Füllvolumen
  • GPI-Gewinde, 24-400
Optimal für den Einsatz mit Wasserproben gemäß der US-amerikanischen EPA 40CFR136 Richtlinie zur Einrichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Verschmutzungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Silikon
Durchsichtig
Borosilikatglas
Zur Verwendung in Wasserproben
Oben offene Schraubverschlüsse mit 10 mm TFE und 90 mm Silikonseptum
1,35 oz.
USP-Typ I, ASTM E438, Typ I
1,1 in.
28 mm
40 ml
3,77 in.
Schraube
96 mm