Learn More
DWK Life Sciences EPA-Fläschchen aus Glas
Auswahl zwischen transparenten oder braunen Fläschchen aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 225315
276.66 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Oben offene Schraubverschlüsse mit 10 mm TFE und 90 mm Silikonseptum
Beschreibung
- 40 ml Füllvolumen
- GPI-Gewinde, 24-400
Optimal für den Einsatz mit Wasserproben gemäß der US-amerikanischen EPA 40CFR136 Richtlinie zur Einrichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Verschmutzungen.
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Zur Verwendung in Wasserproben | |
Oben offene Schraubverschlüsse mit 10 mm TFE und 90 mm Silikonseptum | |
1,35 oz. | |
USP-Typ I |
1,1 in. | |
28 mm | |
40 ml | |
3,77 in. | |
Schraube | |
96 mm |