Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Economical and convenient to use
145.00 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Trommeldieb |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die schnelle und einfache Probenentnahme |
Länge (angloamerikanisch) | 43 in. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12407321
|
DWK Life Sciences
885302 |
75 mL | 0,47 in. | 1,2 cm |
145.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12497311
|
DWK Life Sciences
885300 |
25 ml | 0,29 in. | 0,75 cm |
343.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12417321
|
DWK Life Sciences
885303 |
150 ml | 0,7 in. | 1,8 cm |
208.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Simply insert empty tube into drum, hold thumb over the top, and withdraw sample
- Soda-lime glass units break easily for quick disposal
- Length: 43 in. (109cm)
Spezifikation
Trommeldieb | |
Ja | |
43 in. |
Kalknatronglas | |
Ideal für die schnelle und einfache Probenentnahme | |
109,2 cm |