Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Economical and convenient to use
Marke:  DWK Life Sciences 885302
119.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12407321
  • 145.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Einfach das leere Röhrchen in die Trommel einführen, den Daumen auf die Oberseite legen, und die Probe entnehmen
  • Artikel aus Kalknatronglas brechen leicht und können schnell entsorgt werden
  • Länge: 109cm (43 Zoll)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trommeldieb
2,53 oz.
Ja
0,47 in.
43 in.
Kalknatronglas
75 mL
Ideal für die schnelle und einfache Probenentnahme
1,2 cm
109,2 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves > Trommeldieb, Fassungsvermögen: 75mL