Learn More
DWK Life Sciences CryoELITE™ Kryofläschchen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
Der Schraubverschluss mit Außengewinde lässt sich einfach mit einer Hand abnehmen
243.00 CHF - 539.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Naturfarben |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Sterilität | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Sterilität | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11734269
|
DWK Life Sciences
W985860 |
1.2 ml | Ja | Steril | 35 mm |
243.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11744269
|
DWK Life Sciences
W985861 |
2 ml | Ja | Steril | 49 mm |
278.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11764279
|
DWK Life Sciences
W985851 |
2 ml | Nein | Unsteril | 49 mm |
439.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11754279
|
DWK Life Sciences
W985850 |
2 ml | Ja | Unsteril | 49 mm |
539.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Die Kryofläschchen mit exakt rundem Boden eignen sich für eine maximale RZB von bis zu 17,000 × g
- Die außergewöhnliche Verschlussdichtung übertrifft die Anforderungen gemäß DOT und IATA Richtlinie und gewährleistet so einen ultimativen Schutz der Proben beim Transport sowie bei anspruchsvollen Tiefkühl-/Auftauverfahren
- Die chargenzertifizierte RNase-/DNase- und endotoxinfreie, sterile und pyrogenfreie Konstruktion gewährleistet die Unversehrtheit der Proben
- Aus kryogenem, nicht recyceltem Polypropylen mit geringer Bindung
Spezifikation
Naturfarben | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Außen | |
Ja | |
DOT, IATA |
0,47 in. | |
12 mm | |
Rund | |
Ja | |
Schraubverschluss |