Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryolagerfläschchen, Außengewinde
Das CryoELITE-Fläschchen mit Loctagon-Schürze sorgt für Stabilität in freistehenden Position und rastet im CryoELITE Benchmate Rack ein, so dass sich das Fläschchen mit einer Hand leicht öffnen und schließen lässt.
Marke:  DWK Life Sciences W985864
316.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774269
  • 343.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
CryoELITE Fläschchen mit Loctagon Rand bieten Stabilität in frei stehender Position und werden in das CryoELITE Benchmate Gestell eingehängt, wodurch das einhändige Öffnen und Schließen des Fläschchens erleichtert wird.
Das einzigartige Fertigungsdesign der CryoELITE Fläschchen sorgt für größeren Kontakt zwischen Verschlusskappe und Fläschchenoberfläche und damit für eine komplette Abdichtung. Das freistehende Fläschchen bietet Platz für einen optionalen Bodeneinsatz mit 2D-DataMatrix-Code (Herst.- Nr. W985880), der eine eindeutige Kennung für die dauerhafte Rückverfolgbarkeit bietet. Der separat erhältliche Barcode-Bodeneinsatz lässt sich leicht in den Boden des Fläschchens drücken. Das Fläschchenbodenformat bietet uneingeschränkte Sicht auf die Probe und ermöglicht das automatisierte Scannen des Barcodes, insbesondere bei Verwendung mit der Wheaton KeepIt-100™ Tiefkühlbox (Herst.- Nr. W651700 Serie). Dies führt zu einer außergewöhnlichen Verschlussabdichtung, die die DOT-Standards durchschnittlich um 35 % übertrifft, was die CryoELITE Fläschchen ideal für den Transport klinischer Proben macht. Kappen und Fläschchen bestehen aus kryogenem Polypropylen mit geringen Bindungseigenschaften.
  • Hergestellt aus kryogenem, strahlungsgeeignetem reinem Polypropylen
  • Kappenfarbe: Rot
  • Mit Außengewinde 
  • Das Design bietet eine Druckbeständigkeit, die weit über behördlichen Vorgaben liegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Durchsichtig
Polypropylen
2 ml
Außen
Ja
Polypropylen
49 mm
DOT, IATA
Ja
0,47 in.
12 mm
Steril
1.92 Zoll
Freistehend
Ja
Schraubverschluss
500/Karton
Kryoröhrchen
Dokumentation
Catalogs
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryolagerfläschchen, Außengewinde > Außengewinde; 2 ml; rot