Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
1340.00 CHF - 1815.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 60 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge
Beschriftungsfläche Ja
Material Borosilikatglas
Stopfen Pennyhead
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Anzahl Sequenzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Sequenzen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12413711
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
227494-00G
Nicht nummeriert
1340.00 CHF
36 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12483711
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
227494-99G
Speziell
1815.00 CHF
36 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12423711
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
227494-01G
1 bis 36
1665.00 CHF
36 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12443711
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
227494-02G
37 bis 72
1665.00 CHF
36 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12463711
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
227494-03G
73 bis 108
1665.00 CHF
36 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausführung aus Borosilikatglas Typ I
  • Höhe: 115mm (4,53 in.)
  • Durchmesser: 43mm (1,69 in.)
  • Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
60 mL
Ja
Pennyhead
4,5 in.
1,69 in.
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge
Borosilikatglas
2,02 oz.
11,5 cm
4,3 cm