Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
Marke: DWK Life Sciences 227494-01G
1434.10 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausführung aus Borosilikatglas Typ I
- Höhe: 115mm (4,53 in.)
- Durchmesser: 43mm (1,69 in.)
- Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.)
Spezifikation
Ja | |
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge | |
Borosilikatglas | |
Pennyhead | |
4,5 in. | |
1,69 in. |
60 mL | |
Ja | |
1 bis 36 | |
2,02 oz. | |
11,5 cm | |
4,3 cm |