Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 60mL BOD Bottles with Glass Pennyhead Stoppers
Securely store samples with these BOD bottles, which include pennyhead-style stoppers
Marke:  DWK Life Sciences
1434.10 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12463711
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausführung aus Borosilikatglas Typ I
  • Höhe: 115mm (4,53 in.)
  • Durchmesser: 43mm (1,69 in.)
  • Fassungsvermögen: 60 ml (2 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge
Borosilikatglas
Pennyhead
4,5 in.
1,69 in.
60 mL
Ja
73 bis 108
2,02 oz.
11,5 cm
4,3 cm