Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit
Zur Aufnahme von 1000 ml Flüssigkeit für die Analyse der Partikel oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert.
Marke:  DWK Life Sciences 419350
100.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24293" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11571315
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nur Trichter.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
  • Für Filtrationen von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen zur Herstellung eines ultra-reinen Filtrats
  • Glasteile aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Vorgaben von USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A erfüllt
  • Die Kolben sind mit einem Schlauchanschluss Nr. .2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 in. (6 mm) ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Glas
Trichter
47 mm-Filtrationseinheit
1
300 mL
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit > Glastrichter; 300 ml