Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ , Stützbasis aus Glas mit Fritte zur Verwendung mit Wheaton 47 mm-Filtrationsbaugruppe
Ersatz-Glasstützfuß mit 40/35 [ST]-Gelenkverbindung für DWK Life Sciences Wheaton 47 mm Glas-Filterhalter (419380)
Marke:  DWK Life Sciences 419382
Artikelnummer. 11724319
  • 307.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stützbasis aus Glas mit Fritte für Wheaton 47 mm Vakuum-Filterhalter-Baugruppen
  • Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E -438 Typ I, Klasse A-Anforderungen.
  • Grobe Porosität (40 bis 60 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Glas
Stützbasis mit Fritte
47 mm-Filtrationseinheit
1/Karton
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ , Stützbasis aus Glas mit Fritte zur Verwendung mit Wheaton 47 mm-Filtrationsbaugruppe > Glasbasis mit Fritte 40/35; 1/Karton.