Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit und Zubehör
Zur Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen zum Erhalt ultrareiner Filtrate konzipiert. Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Marke:  DWK Life Sciences 419366
28.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24293" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11764139
  • 30.25 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-12-2025
Beschreibung
Entwickelt für die Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen oder zur Herstellung ultrareiner Filtrate.Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
  • Mit graduiertem 300 ml-Trichter
  • Mit PTFE-Stützschirmdichtung
  • Mit anodisierte Aluminiumklemme und einem Nr. 8-Silikonstopfen
  • Mit einer 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
47 mm-Filtrationseinheit
6 Pk.
47 mm
PTFE
Stützsieb-Dichtung
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit und Zubehör > Stützsieb-Dichtung