Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit und Zubehör
Zur Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen zum Erhalt ultrareiner Filtrate konzipiert. Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
30.25 CHF - 399.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11718859
|
DWK Life Sciences
419362 |
Base |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764139
|
DWK Life Sciences
419366 |
Stützsieb-Dichtung |
30.25 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12411581
|
DWK Life Sciences
419370 |
Filtrationseinheit, PTFE-beschichteter Trichter |
399.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12431581
|
DWK Life Sciences
419374 |
Trichter |
219.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11561315
|
DWK Life Sciences
419347 |
Filtrationseinheit, Halterung gefrittet |
290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entwickelt für die Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen oder zur Herstellung ultrareiner Filtrate.Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
- Mit graduiertem 300 ml-Trichter
- Mit PTFE-Stützschirmdichtung
- Mit anodisierte Aluminiumklemme und einem Nr. 8-Silikonstopfen
- Mit einer 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
Spezifikation
47 mm-Filtrationseinheit |