Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 190 mm Soxhlet Extraktionsapparat mit 24/40 oberem und 19/22 unterem Schliff
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
Marke: DWK Life Sciences 415000
235.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Für Soxhlet Extraktionsapparate
- Benetzte Teile aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
- Größe: 30 x 190mm
- Anzahl/Karton: 1
Specifications
Soxhlet Extraktionsapparat | |
Soxhlet Extraktionsapparat | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
ASTM E 438 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ 190 mm Soxhlet Extraktionsapparat mit 24/40 oberem und 19/22 unterem Schliff > Für Soxhlet Extraktionsapparate; Größe: 30 x 190mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction