Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 58
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
226.00 CHF - 850.00 CHF
Spezifikation
Material | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Dicke (metrisch) | 75 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11315404
|
Cytiva
10410380 |
300 x 600 mm |
850.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11395394
|
Cytiva
10410314 |
50 mm |
348.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11305404
|
Cytiva
10410319 |
100 mm |
226.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11385394
|
Cytiva
10410312 |
47 mm |
345.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
- Hydrophil
- Mechanisch beständig
- Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
0,2 μm | |
Hydrophil | |
75 μm |