Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 58
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
Marke: Cytiva 10410319
214.70 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
- Hydrophil
- Mechanisch beständig
- Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Hydrophil | |
100 mm Durchm. |
0,2 μm | |
75 μm | |
100 mm |