Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
Brand: Cytiva 5230-250
This item is not returnable.
View return policy
Description
Rückhalt von groben Partikeln.
- Bestehend aus Zellulose
- Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
- Partikelretention: 25 bis 30 μm
- Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
Specifications
230 25 cm 50/Packung | |
Zellulose | |
Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Ladekapazität. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. | |
Grob | |
0,4 mm | |
9,8 in. |
Scheibe | |
25 bis 30 μm | |
230 | |
50 Pk. | |
25,00 cm | |
25 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter > Durchmesser:9,8 in. (25 cm)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction