Learn More
Fisherbrand™ Dispensertips
Robuste, stabile und langlebige Dosierspitzen für verschiedene Pipettierermarken. Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck.
Marke: Fisherbrand™ 702632
236.55 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese Einwegspitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spezifikation
12.5 ml | |
ISO 8655 | |
Dispenser-Spitze | |
Polypropylen |
Steril | |
Für die Dosierung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und hohem Dampfdruck | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30