Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
Marke:  Cytiva 5230-330
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12542056
  • 66.25 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Rückhalt von groben Partikeln.
  • Bestehend aus Zellulose
  • Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
  • Partikelretention: 25 bis 30 μm
  • Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
230 33 cm 50/Packung
Zellulose
Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Ladekapazität. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet.
Grob
0,4 mm
12,9 in.
Scheibe
25 bis 30 μm
230
50 Pk.
33,00 cm
33 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter > Durchmesser:12,9 in. (33cm)