Learn More
Hoefer™ Elektrophorese-Blotting-Systeme Mini und Standard
Kostengünstige Gerätepakete bieten bewährte Elektrophoreselösungen für Western-Blotting
Marke: Hoefer™ 360773
Includes: The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Beschreibung
- Im Lieferumfang ist ein Netzteil PS300B 300 V, 500 mA, 90 W für alle Geräte enthalten
- Sparen Sie Zeit und Geld mit einem Kombipaket
Spezifikation
Standardsystem für Elektrophorese-Blotting | |
300 V | |
500 mA |
Vertikale Deluxe-Doppelkühleinheit, große halbtrockene Transfereinheit mit integriertem Netzteil | |
90 W |