Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
Marke: Cytiva 5230-185
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rückhalt von groben Partikeln.
- Bestehend aus Zellulose
- Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
- Partikelretention: 25 bis 30 μm
- Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
Spezifikation
230 18,5 cm 50/Packung | |
Zellulose | |
Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Ladekapazität. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. | |
Grob | |
0,4 mm | |
7,28 in. |
Scheibe | |
25 bis 30 μm | |
230 | |
50/Pk. | |
18,50 cm | |
18,5 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter > Durchmesser:7,28 in. (18,5cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur