Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
Marke:  Cytiva 5230-110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11364270
  • 8.70 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Rückhalt von groben Partikeln.
  • Bestehend aus Zellulose
  • Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
  • Partikelretention: 25 bis 30 μm
  • Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
25 bis 30 μm
230
0,4 mm
11 cm
Zellulose
Ölchemie
Grob
4,3 in.
Name des Produkts
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter > Durchmesser:4,3 in. (11cm)