Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: Uvex™ 8544844
96.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Slipper | |
44 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Schwarz | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2 > Größe: 44
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur