Learn More
Cytiva Hochwertige einfache Rundpapiere und Blätter – Grad 3
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Whatman™ Einfache Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Güteklasse 3 bestechen durch die doppelte Stärke der Whatman Güteklasse 1.
Marke: Cytiva 1003-320
Beschreibung
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Einfache Whatman™ Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Gütegrad 3 bietet die doppelte Dicke von Whatman Gütegrad 1.
- Geeignet für die Saugfiltration
- Hoch absorbierend
- Partikelretention: >6 μm
- Porosität: Mittelfein
- Filtrationsgeschwindigkeit†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
- Oberfläche: Glatt, gekörnt
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 3, Kreis, 320 mm | |
Zellulose | |
Standardfilter werden in qualitativen Analysetechniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet. Für den Einsatz in Büchner-Trichtern. | |
390 μm |
Scheibe | |
>6 μm | |
Gütegrad 3 | |
320 mm |