Learn More
Cytiva Panpeha Indikatorpapier
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten. Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
17.30 CHF - 38.20 CHF
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11354974
|
Cytiva
10362000 |
0 bis 14 | 100/Packung |
28.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11364974
|
Cytiva
10362010 |
2 bis 9 | 100/Packung |
24.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11919347
|
Cytiva
10362030 |
1 bis 11 | 1 Rolle |
17.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11375254
|
Cytiva
10360005 |
0 bis 14 | 200 pro Packung | N/A | ||||||
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten.Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Bestimmung des pH-Werts durch Vergleich mit der beiliegenden Farbtafel. Bei Kontakt mit der Probelösung nehmen die Teststreifen eine bestimmte Farbe an.
- Sofortige pH-Messwerte
- Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
- Preiswert
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort. Diese pH-Indikatorpapiere sind mit einer Mischung aus verschiedenen Indikatoren getränkt
Spezifikation
Farbvergleichsdiagramm | |
Indikatorpapier |