Learn More
Cytiva Panpeha Indikatorpapier
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten. Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Marke:  Cytiva 10362010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11364974
  • 24.75 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten.Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Bestimmung des pH-Werts durch Vergleich mit der beiliegenden Farbtafel. Bei Kontakt mit der Probelösung nehmen die Teststreifen eine bestimmte Farbe an.
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
  • Preiswert
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort. Diese pH-Indikatorpapiere sind mit einer Mischung aus verschiedenen Indikatoren getränkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 9
Farbvergleichsdiagramm
Indikatorpapier
Streifen
100/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Panpeha Indikatorpapier > pH-Farbindikator:0,5; pH-Bereich:2 bis